Learn More
Kinesis™ Raccords LuerTight™ : Tefzel
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
Marque: Kinesis™ 02014-03
Description
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
- Fabrication en polymères inertes
Les adaptateurs Luer à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer femelle à n’importe quel Luer mâle dans une variété d’applications. À utiliser avec des adaptateurs de verrouillage Luer mâles pour une connexion plus sécurisée.
Spécification
Adaptateur Luer fileté | |
80°C | |
Naturel |
0,04 in | |
ETFE | |
Luer femelle x femelle de 1/4-28 à fond plat |