Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Fittings: PEEK/Polypropylene
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
Marque: Kinesis™ P-655
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Manufactured from inert polymers
- Male Luer Lock x Female 1/4-28 Flat Bottom
- Lock hub securely holds female luer adapters in place
- 0.040 in. thru-hole diameter
- Manufactured from PEEK
Spécification
Adaptateur Luer | |
PEEK | |
Red |