Learn More
Kinesis™ Ensemble de raccord union basse pression Peek
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
Marque:  Kinesis™ P-720
Code produit. 16503242
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
  • Fabrication en polymères inertes
  • Ports à fond plat 1/4-28
  • Pression maximale de 1000 psi (69 bar)
  • Diamètre du trou 0,030 po
  • Volume balayé de 0,41 µl
Spécification
Spécification
Raccord union
PEEK
Naturel
Manchons MicroTight ; 2F-125/1P-553, 6-32