Learn More
Kinesis™ Ensemble de raccord union basse pression Peek
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
Marque:  Kinesis™ P-702
Code produit. 13020390
  • 41.95€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
  • Fabrication en polymères inertes
  • Ports à fond plat 1/4-28
  • Pression maximale de 1000 psi (69 bar)
  • Diamètre du trou 0,030 po
  • Volume balayé de 0,41 μl
Spécification
Spécification
Raccord union
80°C
Naturel
1000°psi
PEEK
Avec 2 connecteurs THRU P-200/P-235, 1/16 po, 1/4-28, 0,020 po (0,5 mm)