Learn More
Kinesis™ Ensemble de raccord union basse pression Peek
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
Marque: Kinesis™ 02014-33
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
- Fabrication en polymères inertes
- Ports à fond plat 1/4-28
- Pression maximale de 1000 psi (69 bar)
- Diamètre du trou 0,030 po
- Volume balayé de 0,41 µl
Spécification
Raccord union | |
PEEK | |
Naturel | |
Manchons MicroTight ; 2F-125/1P-553, 6-32 |