Learn More
Kinesis™ Système de ferrule LiteTouch™ ; écrou PEEK de 1/8 po
Assurer une connexion étanche
Marque: Kinesis™ 01939-46
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Spécification
Système de ferrule LiteTouch | |
PEEK | |
Écrou |
Pour tubulure de 1/8 po de dia. ext. | |
10 à 32 UNF |