Learn More
Idex Frittés : Acier inoxydable
Code produit. 11528580
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,24 cm
Diamètre (métrique) externe:
0,64 cm
Porosité:
2 μm
Code produit. 11528580
Marque: Idex A100X
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Diamètre (métrique) externe 0,64 cm
Diamètre (impériale) interne 0,094 po
Diamètre (métrique) interne 0,24 cm
Porosité 2 μm
Matériau Acier inoxydable