Learn More
Kinesis™ Raccords sans bride : Ferrules, PEEK
Pas besoin de tubulure à bride
Marque: Kinesis™ P-250X
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pas besoin de tubulure à bride
Excellent pour le raccordement de tubes rigides ou semi-rigidesSpécification
Ferrule sans bride | |
0,18 in | |
Naturel |
0,16 in | |
PEEK | |
Tubulure de 1/16 po de dia. ext. |