Learn More
Kinesis™ Adaptateurs pour tubulure péristaltique
Connexion d’une tubulure rigide / semi-rigide de dia. ext. 1/16 po. à une tubulure à paroi souple
Marque:  Kinesis™ 02014-39
Code produit. 13050410
  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs pour tubulure péristaltique sont dotés d’un embout spécialement conçu pour permettre le raccordement des tubulures souples, maintenues en place par la gaine de retenue. Pour raccorder une tubulure péristaltique à une tubulure rigide de diamètre externe différent, commandez un raccord sans bride avec une configuration à fond plat 1/4-28.
Spécification
Spécification
Adaptateur de tubulure péristaltique
0,048 à 0,110 in
D.E. de tubulure péristaltique jusqu’à 1/16 po Rigide