Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’uPA II, R-U122
Code produit. 15486619
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 15486619
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64874.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
A cell-permeable oxazolidinone-carboxamidine compound that acts as a potent, selective, and active-site targeting inhibitor of urokinase-type plasminogen activatoruPA Inhibitor II, UK122 acts as a potent, selective and active-site targeting urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor. However, its activity against trypsin, thrombin, tPA, and plasmin is greatly reduced. It is also effectively inhibits the migration (80% inhibition) and invasion (68% inhibition) of uPA-expressing CFPAC-1 pancreatic cells, without affecting its proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Composé d’oxazolidinone-carboxamidine perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif et actif de ciblage de site de l’activateur de plasminogène de type urokinase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Jaune
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Composé d’oxazolidinone-carboxamidine perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif et actif de ciblage de site de l’activateur de plasminogène de type urokinase
Formule moléculaire C17H13N3O2·CF3CO2H
Poids de la formule 405,30g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide