Description
- L’intérieur brossé en acrylique tricoté offre une très bonne isolation à froid et résiste aux coupures légères
- Peuvent être utilisés à 20°C
- Revêtement en latex froissé 3/4
- Protection améliorée contre les objets tranchants même au dos
- Surface rétrécie et rugueuse pour une excellente préhension et une isolation thermique (jusqu’à 250°C)
- Doublure jaune Viz élevée pour une couleur accrocheuse
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2010, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques liés au froid EN 511-2004, Risques liés au froid EN 407 |
Description | Fibre acrylique, jauge 7 |
Coating Material | Latex |
Couleur | Jaune |
Dimensions | 8 |
Couleur de manchette de gant | Noir |
Longueur (métrique) | 27 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants d’hiver Up and Down I Viz >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu