Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaire non traité
Marque:  Macherey-Nagel™ 723793.2
Code produit. 10348541
  • 227.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,025 mm
10 m
Capillaire non traité
Électrophorèse, LC
1/boîte