Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaire non traité
Marque: Macherey-Nagel™ 723101.10
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,25 mm | |
0,4 mm | |
10 m |
Capillaire non traité | |
Électrophorèse capillaire, Préparation de colonnes capillaires, LC | |
1/boîte |