Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Uno
L’échantillonneur Buerkle™ Uno est livré avec une chambre d’échantillonnage fermée pour l’échantillonnage en points à partir d’une profondeur d’échantillonnage prédéterminée.
590.00€ - 965.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable V4A / PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Comprend | 1 chambre de collecte |
Type de poignée | En T |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10616721
|
Buerkle™
5316-1055 |
55 cm |
590.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228420
|
Buerkle™
5316-1085 |
85 cm |
660.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10780841
|
Buerkle™
5316-1150 |
150 cm |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tube extérieur en acier inoxydable AISI316 L (1.4404), chambres à échantillons en PTFE
- Avec système de codage couleur
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Sampler | |
Autoclavable | |
En T | |
DIN |
Acier inoxydable V4A / PTFE | |
1 chambre de collecte | |
17 ml | |
Idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités, les denrées alimentaires |