Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose non modifiée MN 100
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
5kg
Spécification
Spécification
| Qualité | Étalon |
| Quantité | 1 kg |
| Aire de la surface (métrique) | ∼6 500 cm2/g |
| Type | Cellulose non modifiée MN 100 |