Learn More
SCAT™ Universal Waste Hub Jan
Le concentrateur de déchets universel innovant “Jan” est une solution tout-en-un intelligente pour les déchets liquides et est un nouveau produit de SCAT Europe. Aucun autre marché de produits pour les solutions d’élimination n’offre de possibilités plus innovantes concernant les systèmes HPLC.
Marque: SCAT™ 320095
322.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Description
Le concentrateur de déchets universel SCAT multitalent unique “Jan” pour l’élimination des déchets liquides est un nouveau produit de SCAT Europe, un fabricant leader dans le domaine de la sécurité en laboratoire. Aucun autre produit sur le marché des solutions d’élimination de laboratoire ne combine des options plus innovantes pour l’adaptation individuelle aux évolutions des exigences d’élimination concernant les systèmes HPLC. Un grand nombre de détails intelligents garantissent une sécurité maximale par rapport aux solutions classiques.
Le matériau de la trémie est fabriqué en HE-HD de haute qualité et est conçu pour une utilisation durable et résistant à tous les produits chimiques courants utilisés dans les laboratoires. La charnière sur le couvercle de l’entonnoir est en acier inoxydable et offre une protection optimale contre la corrosion. Le satellite lui-même est fabriqué en PTFE et assure une grande stabilité de l’ensemble du boîtier. Le tamis de saletés supplémentaire capture les agitateurs magnétiques, ainsi que les particules de saletés plus grosses. Des flacons de laboratoire peuvent facilement être placés dessus, à des fins de rinçage. Le tamis peut être retiré pour le nettoyage. La taille de la maille a été optimisée et garantit un débit rapide de solvant. La languette avec poignée sur le couvercle de l’entonnoir garantit une manipulation facile et pratique. Le bouchon à clic avec bague d’étanchéité intégrée empêche la pollution de l’air par des vapeurs échappées non contrôlées. Pour éviter toute surpression dans le conteneur d’élimination, le concentrateur de déchets universel SCAT “Jan” dispose d’une connexion pour un filtre à air d’évacuation SCAT d’origine, qui est déjà inclus dans la livraison. Pour les environnements explosifs, deux versions conductrices électriques du concentrateur de déchets universel SCAT sont disponibles pour empêcher les étincelles à l’aide d’un câble de terre.
Toutes les connexions sur le satellite sont traitées avec précision et disposées de manière très facile à utiliser. Le satellite peut être solidement vissé sur le conteneur d’élimination reste en même temps rotatif de façon variable. Le satellite reste utilisable de manière flexible et empêche les tuyaux connectés de se tordre. Avec 10 tailles de filetage différentes disponibles, tous les types de conteneurs pour déchets peuvent être connectés. Même des tailles de filetage très rares peuvent être connectées à l’aide d’adaptateurs disponibles en option. La conception du concentrateur de déchets universel “Jan” est moderne et tout aussi séduisante. Les formes du boîtier et des composants sont conçues de manière ergonomique et offrent une grande facilité d’utilisation. L’immense gamme d’accessoires couvre toutes les éventualités et garantit toujours la bonne configuration du concentrateur.
Spécification
1 filtre d’évacuation (taille M, PP) ; 3 connecteurs de tube ( 5 à 11,5 mm de dia. ext., filetage NPT de 1/8 po, PP) ; 3 bouchons borgnes (filetage NPT de 1/8 po, PTFE) ; 1 bouchon borgne (filetage GL 14, PTFE) ; 4 bouchons borgnes (filetage UNF de 1/4 po, PFA) ; 4 raccords ( 3,2 mm de dia. int., filetage UNF de 1/4 po, PFA) ; 4 raccords ( 2,3 mm de dia. int., filetage UNF de 1/4 po, PFA) ; 4 raccords ( 1,6 mm de dia. int., filetage UNF de 1/4 po, PFA) | |
Élimination des déchets liquides | |
1 jeu | |
Systèmes HPLC / UHPLC |
Liquid Waste Disposal | |
Bleu | |
7 | |
S 95 |