Learn More
asecos™ Absorbants universels boudin
Efficace pour les universels huiles, l'eau, liquides de refroidissement et des produits chimiques non-agressifs
Marque:  asecos™ 9954
Code produit. 17896566
  • 116.00€ / 15 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Spécification
Gris
Universal Sorbent Sock
1.2 m
75.00 mm
5 kg
Heavy-duty Cloth
3.94 ft.
2.95 in.
11.02 lb.