Learn More
asecos™ Absorbants universels tapis
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
8 kg
8,6 kg
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Matériau | Heavy-duty Cloth |
| Type | Universal Absorbent Mat |
| Longueur (impériale) | 15.75 in. |
| Longueur (métrique) | 400.00 mm |
| Largeur (impériale) | 15.75 in. |
| Largeur (métrique) | 400.00 mm |
| Poids (impériale) | 17.64 lb. |
| Poids (métrique) | 8 kg |