Learn More
Thermo Scientific™ Pinces de plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™ 8000
Code produit. 12682785 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Insert en mousse
Kit de pinces à flacons
Pince à flacons
Pince pour microplaque
Capacité:
1 L
125 mL
2 L
25 ml
250 / 300 ml
2800 mL
4 L
5 L
50 ml
500 mL
6 L
Flacons
Flacons, tubes
Microplaques
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12682785
Marque: Thermo Scientific™ 236017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sécurisez vos récipients grâce à ces pinces de plateformes universelles pour agitateurs orbitaux.
Sécurisez vos récipients grâce aux pinces de plateformes universelles Thermo Scientific™ pour agitateurs MaxQ™ 8000. De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, les agitateurs, plateformes et accessoires Thermo Scientific MaxQ 8000 constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.
Le kit de pinces pour flacons comporte :
  • (1) pince pour microplaques
  • (2) pinces pour flacons de 25 ml
  • (2) pinces pour flacons de 50 ml
  • (2) pinces pour flacons de 125 ml
  • (4) pinces pour flacons de 250/300 ml
  • (4) pinces pour flacons de 500 ml
  • (2) pinces pour flacons de 1 L
  • (2) pinces pour flacons de 2 L
  • Vis de rechange
Remarque :
Les vis de rechange sont également disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 L
Type de produit Pince à flacons
À utiliser avec (équipement) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481
Nbre de positions 0