Learn More
Thermo Scientific™ Pinces de plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™ 8000
Sécurisez vos récipients grâce aux pinces de plateformes universelles Thermo Scientific™ pour agitateurs MaxQ™ 8000.
Marque:  Thermo Scientific™ 236028
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11910398
  • 189.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
Description
Sécurisez vos récipients grâce aux pinces de plateformes universelles Thermo Scientific™ pour agitateurs MaxQ™ 8000. De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, les agitateurs, plateformes et accessoires Thermo Scientific MaxQ 8000 constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.
Le kit de pinces pour flacons comporte :
  • (1) pince pour microplaques
  • (2) pinces pour flacons de 25 ml
  • (2) pinces pour flacons de 50 ml
  • (2) pinces pour flacons de 125 ml
  • (4) pinces pour flacons de 250/300 ml
  • (4) pinces pour flacons de 500 ml
  • (2) pinces pour flacons de 1 L
  • (2) pinces pour flacons de 2 L
  • Vis de rechange
Remarque :
Les vis de rechange sont également disponibles séparément.
Spécification
Spécification
5 L
Pince pour flacon Erlenmeyer 5 l
0
Pince à flacons
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481