Learn More
Thermo Scientific™ Pinces de plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™ 8000
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Insert en mousse
Kit de pinces à flacons
Pince à flacons
Pince pour microplaque
Capacité:
1 L
125 mL
2 L
25 ml
250 / 300 ml
2800 mL
4 L
5 L
50 ml
500 mL
6 L
Flacons
Flacons, tubes
Microplaques
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Sécurisez vos récipients grâce aux pinces de plateformes universelles Thermo Scientific™ pour agitateurs MaxQ™ 8000. De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, les agitateurs, plateformes et accessoires Thermo Scientific MaxQ 8000 constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.
Le kit de pinces pour flacons comporte :
- (1) pince pour microplaques
- (2) pinces pour flacons de 25 ml
- (2) pinces pour flacons de 50 ml
- (2) pinces pour flacons de 125 ml
- (4) pinces pour flacons de 250/300 ml
- (4) pinces pour flacons de 500 ml
- (2) pinces pour flacons de 1 L
- (2) pinces pour flacons de 2 L
- Vis de rechange
Remarque :
Les vis de rechange sont également disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité | 25 ml |
| Type de produit | Pince à flacons |
| À utiliser avec (équipement) | MaxQ 8000 Shakers |