Learn More
Thermo Scientific™ Pinces de plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™ 8000
Sécurisez vos récipients grâce aux pinces de plateformes universelles Thermo Scientific™ pour agitateurs MaxQ™ 8000.
Marque: Thermo Scientific™ 236015
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
Sécurisez vos récipients grâce aux pinces de plateformes universelles Thermo Scientific™ pour agitateurs MaxQ™ 8000. De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, les agitateurs, plateformes et accessoires Thermo Scientific MaxQ 8000 constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.
Le kit de pinces pour flacons comporte :- (1) pince pour microplaques
- (2) pinces pour flacons de 25 ml
- (2) pinces pour flacons de 50 ml
- (2) pinces pour flacons de 125 ml
- (4) pinces pour flacons de 250/300 ml
- (4) pinces pour flacons de 500 ml
- (2) pinces pour flacons de 1 L
- (2) pinces pour flacons de 2 L
- Vis de rechange
Remarque :
Les vis de rechange sont également disponibles séparément.
Spécification
1 L | |
Pince à flacons | |
1L Erlenmeyer clip | |
MaxQ 8000 Shakers |