Learn More
Grant Instruments™ Barres réglables et deux niveaux de fixation
Code produit. 12904035
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PSU-2Oi
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12904035
Marque: Grant Instruments™ PUP330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se fixent aux plateformes universelles afin de stabiliser et sécuriser les récipients lorsque l’agitateur orbital est en mouvement. Aucun outil n’est nécessaire pour fixer les barres réglables et les deux niveaux de fixation Grant Instruments™ à la plateforme.
  • Pour une utilisation avec les agitateurs orbitaux Grant
  • Dimensions : 345 x 430 x 105 mm
  • Avec barres de maintien supplémentaires pouvant également être commandées séparément (HB 330)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 345 x 430 x 105mm
À utiliser avec (équipement) PSU-2Oi