Learn More
OHAUS™ Plateforme universelle
Plateforme universelle OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons et de la verrerie de laboratoire.
Marque:  OHAUS™ 30400055
310.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15772469
  • 318.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plateforme
18,00 in
46 x 46 cm
45,70 cm
45,70 cm
Universal
Acier inoxydable
45,70 cm
18,00 in
18,00 in
Plateforme universelle, 46 x 46 cm, S/S I-IR