Learn More
OHAUS™ Plateforme universelle
Plateforme universelle OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons et de la verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30400059
1255.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Plateforme | |
36,00 po | |
91,4 x 61 cm | |
91,40 cm | |
61,00 cm | |
Universal |
Acier inoxydable | |
91,40 cm | |
36,00 po | |
24,00 po | |
Plateforme universelle, 91 x 61 cm, S/S. |