Learn More
Fisherbrand™ Montage mural pour pipette universel
Économisez de l'espace précieux sur la paillasse en contenant et en stockant les pipettes dans le support de pipette à montage mural universel. Le support de pipette est fourni avec deux supports de montage mural pouvant contenir deux pipettes chacun et est fourni avec des segments supérieurs et inférieurs de couleur différente à glisser.
Marque:  Fisherbrand™ HS120575
53.91 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15847944
  • 63.70€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Idéal pour les laboratoires qui ne souhaitent pas être liés à une marque spécifique de pipettes ou qui travaillent déjà avec plusieurs marques
  • Peut contenir 2 pipettes monocanal ou 2 pipettes multicanaux ou une combinaison des deux
  • Les pipettes sont maintenues en position verticale pour empêcher la contamination
  • Les inserts des supports supérieurs peuvent être ajoutés ou retirés pour s'adapter à différentes largeurs de pipettes
  • Le support n’est pas autoclavable mais peut être nettoyé à l’eau et au savon ou avec des désinfectants de laboratoire courants
  • En ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
  • Chaque boîte comprend des supports inférieurs : 2 bleu , 2 vert, 2 transparent ; supports supérieurs : 2 bleu, 2 vert, 1 violet, 1 jaune
  • Code couleur pour une identification rapide
  • Le retrait ou le remplacement à une seule main des pipettes est facilité grâce à la conception unique des segments dotée de poignées de traction qui aident à centrer et à maintenir les pipettes en position verticale
Spécification
Spécification
Montage mural pour pipettes
Pipettes (2 monocanal ou 2 multicanal)
Stockage des pipettes
2/boîte
Non autoclavable
Plastique ABS
Compatible avec pratiquement toutes les marques connues
Nom du produit
Fisherbrand™ Montage mural pour pipette universel > Montage mural pour pipette