Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Offrent une qualité optimale et des mesures fiables. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ sont fournies dans des bobines en plastique qui garantissent une stabilité et une protection à long terme contre de nombreux facteurs externes.
37.90€ - 38.70€
Spécification
Format | Rouleau |
---|---|
Quantité | 4 bobines |
Type | Papier à pH |
Longueur (métrique) | 5 m |
Largeur (métrique) | 7 mm |
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920872
|
Fisherbrand™
90201.204231.1 |
1 à 11 |
37.90€
4 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15930872
|
Fisherbrand™
90204.204231.1 |
1 à 14 |
38.70€
4 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Prêtes à l’emploi
- En papier filtre de haute qualité
- Les couleurs de l’échelle sont spécialement mélangées pour correspondre parfaitement à la couleur de réaction du papier indicateur
Spécification
Rouleau | |
Papier à pH | |
7 mm |
4 bobines | |
5 m |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH