Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
Marque: Fisherbrand™ PH111R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
- Le tableau de référence montre les changements de couleur dans les étapes de pH2
Spécification
1 à 11 | |
1 Roll | |
5 m |
Rouleau | |
Grade 911 | |
10 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel > pH Range: 1 to 11; Roll; Dimensions (L x W): 5m x 10mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu