Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
0.5 à 5
1 à 11
1 à 14
4 à 7
5 à 9
6,5 à 10
9 à 13
Format:
Rouleau
Tube
Longueur (métrique):
50 mm
50 mm
5 m
Quantité:
10 paquet
1 rouleau
4 rouleaux
Rouleau de 1
Rouleau de 4
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
- Le tableau de référence montre les changements de couleur dans les étapes de pH2
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 6,5 à 10 |
| Format | Tube |
| Quantité | 10 paquet |
| Type | Grade 911 |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Largeur (métrique) | 10 mm |