Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
0.5 à 5
1 à 11
1 à 14
4 à 7
5 à 9
6,5 à 10
9 à 13
Format:
Rouleau
Tube
Longueur (métrique):
50 mm
50 mm
5 m
Quantité:
10 paquet
1 rouleau
4 rouleaux
Rouleau de 1
Rouleau de 4
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
- Offre des valeurs rapides et précises
- Inclut une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle à des fins pratiques
Applications :
- Utilisé pour les analyses générales dans les laboratoires de chimie et des établissements scolaires
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 9 à 13 |
| Format | Rouleau |
| Quantité | Rouleau de 1 |
| Type | Papier indicateur de pH universel |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Largeur (métrique) | 7 mm |