Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles universels pour microplaques
GREENER_CHOICE
Les couvercles universels pour microplaques Thermo Scientific sont adaptés à toutes les microplaques et notamment aux microplaques Thermo Scientific Microtiter Immulon.
Marque:  Thermo Scientific™ 5500
259.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11912627
  • 328.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les couvercles universels pour microplaques Thermo Scientific sont adaptés à toutes les microplaques et notamment aux microplaques Thermo Scientific Microtiter Immulon.
  • Universel
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stériles
100
Couvercle
96
50
Toutes les microplaques
Nom du produit
Thermo Scientific™ Couvercles universels pour microplaques > Stérile