Learn More
Corning™ Support de pipette linéaire universel
Stockage pratique des pipettes.
57.10€ - 80.10€
Spécification
Type de produit | Portoir pour pipette |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | POM |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Pipettes |
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16389921
![]() |
Corning™
6066 |
Orange | 4 | Pipeteurs à canal unique (4) ou pipeteurs multicanaux (2) |
57.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16399921
![]() |
Corning™
6067 |
Transparent | 4 | Pipeteurs à canal unique (4) ou pipeteurs multicanaux (2) |
57.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
16309931
![]() |
Corning™
6068 |
Transparent | 6 | Pipeteurs à canal unique (6) ou pipeteurs multicanaux (3) |
80.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Support linéaire universel Corning™ pour quatre pipettes (quatre pipettes monocanal, maximum de deux pipettes à 8 canaux ou à 12 canaux)
Spécification
Portoir pour pipette | |
POM | |
Pipettes | |
11 cm |
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Boîte de 1 | |
23,8 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Support de pipette linéaire universel