Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pince universelle avec mâchoires en liège
Click to view available options
Matériau:
Revêtement en poudre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Zinc diecasting
- Capacity 0 – 80 mm
- Rod Ø 10 mm
- Powdercoated
Spécification
Spécification
| Type | Universal Clamp |
| Matériau | Revêtement en poudre |
| Comprend | Cork-lined jaws |
| Diamètre (métrique) | 0 à 80 mm |
| Revêtement | Powder Coated |