Learn More
R&L Enterprises™ Bec Bunsen universel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec du gaz de charbon, gaz naturel (méthane), butane, propane ou des mélanges de ces gaz
- Avec jet réglable, régulateur d’air vissé, vanne à pointeau de commande de gaz et baffle réglable
- Fabriqué en laiton et nickelé
- La graisse de produit d’étanchéité au gaz est appliquée au filetage du tube et du jet
- Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
- Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur universel |
| Type de gaz | Charbon, Gaz naturel, butane, propane, Coal, Natural Gas, Propane |
| Matériau | Laiton |
| Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure | 9 mm |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 0,29 kg |