Learn More
Smeg™ Panier Universal
Code produit. 11955634
Click to view available options
:
Panier Universal
Code produit. 11955634
Marque: Smeg™ SB30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé avec les paniers standard CS1-1 et CS2. Le panier universel Smeg Instruments est utilisé avec le chariot LM20.
  • Support à ressort à 30 emplacements pour maintenir les béchers de n’importe quelle taille
  • A une capacité de 30 articles
  • En acier inox
  • Recommandé pour les béchers d’une capacité inférieure à 500 ml
Spécification
Type de produit Panier Universal