Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire unisexe en coton
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Taille (métrique) de la poitrine:
101,6 à 104,14 cm
106,68 à 111,76 cm
116,84 à 121,92 cm
124 à 129 cm
91,44 à 96,52 cm
Description
- Unisexe
- Coton pur
- Tige dissimulée fixée à l’avant
- Coton héritage 3111 305 g2
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire unisexe |
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Unisexe |
Matériau | carbone |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Nbre de poches | 3 |
Taille (métrique) de la poitrine | 101,6 à 104,14 cm |
Comprend | Trois poches plaquées de biais |