Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement des tissus UNISETTE™
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette de traitement / d’enrobage pour biopsie Simport Scientific™ UNISETTE™. Le verrouillage à clipser et le verrouillage à charnière de l’UNISETTE™ permettent une manipulation à une main et se reverrouillent toujours en toute sécurité sans risque de perte d’échantillons.
Spécification
| Angle de la face d’écriture | 35° |
|---|---|
| Matériau | Acetal |
| Type de produit | Tissue Processing/Embedding Cassette |
Description
- Zone d’écriture antérieure à 35°
- La construction en une seule pièce avec verrouillage de charnière empêche la séparation précoce de la base et du couvercle
- Verrouillage à clipser et verrouillage à charnière : les cassettes se reverrouillent toujours en toute sécurité
- Permet une manipulation à une main
- Convient aux imprimantes automatisées
- Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 3 boîtes distributrices de 500 cassettes
Certifications
Marquage CE
Spécification
| 35° | |
| Acetal | |
| Tissue Processing/Embedding Cassette |
Usage diagnostique in vitro (DIV) uniquement.