Learn More
Hirschmann™ Écrou union
Retainer rings for use with the Pipetus™ pipette filler line.
19.25€
Spécification
Type | Écrou d’union |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Remplisseurs de pipettes Pipetus™ |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10644893
|
Hirschmann™
9902402 |
19.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10004732
|
Hirschmann™
9903302 |
Turquoise |
19.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10710654
|
Hirschmann™
9903912 |
Rouge |
19.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Available in a range of colors
- Aids in liquid handling
- Accessory item
Spécification
Écrou d’union | |
Remplisseurs de pipettes Pipetus™ |