Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Lames porte-objets avec champ d'inscription imprimé
Code produit. 10462288
Click to view available options
Couleur:
Vert
Edges:
Bords bruts
Conditionnement:
2500 pièces
Code produit. 10462288
Marque: Marienfeld Superior™ 0703210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marienfeld Superior™ UniMark™ lames porte-objets ont un champ d'inscription imprimé qui peut être utilisé avec la plupart des types d'imprimantes et des marqueurs pour laboratoire. Différentes couleurs offrent à l'utilisateur la possibilité de distinguer les préparations.
  • Fabriquées de verre sodocalcique de classe hydrolytique 3
  • Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
  • Prélavées, prêtes à l'emploi, autoclavables
  • Avec champs d'inscription en différentes couleurs
  • 50 pièces dans une boîte, 50 boîtes dans un carton
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE, date limite de consommation recommandée et numéro de lot pour une information complète et la traçabilité
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nbre par carton 2500
Nb par paquet 50
Edges Bords bruts
Frosted Oui
Matériau Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Couleur Vert
Certifications/Conformité Marquage CE, DIN ISO 8037/1
Type de coin 90°
Description UniMark™ Lames porte-objets avec champ d'inscription imprimé
Quantité Boîte en carton de 50 pièces
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm