Learn More
uvex Gants d’assemblage en coton/polyamide Unigrip 6624 avec paume à points en PVC
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Description
- Les gants sont en mélange de polyamide/coton de calibre 10
- Les points en PVC sur la paume améliorent les capacités de préhension dans les applications sèches
- Idéals pour l’assemblage, le tri et les travaux mécaniques sur le terrain
Spécification
Spécification
Coating Material | Points en PVC |
Couleur | Gris, Rouge |
Jetable | Reusable |
Finition externe | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Matériau | Coton, PA |
Poudré | Powder Free |
Type de produit | Work Gloves |
Dimensions | 8 |
Stérilité | Non-sterile |