Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures Unidur 6641
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
11
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
Description
- Gants d’assemblage en PEHP légers, revêtus de polyuréthane
- Le revêtement offre une résistance mécanique à l’abrasion et une protection contre les coupures de niveau 3/B
- Meilleure préhension dans les zones sèches ou légèrement humides
- Haut niveau de sensibilité pour les tâches nécessitant une sensibilité tactile
Specifications
Specifications
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc, Gris |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, Élasthanne |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 4343B |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Séries | Unidur 6641 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction