Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Unicorn start
Logiciel de contrôle conçu pour ÄKTA start
Marque: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 29480207
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- Création de méthodes simples et flexibles à l’aide de modèles et de phases prédéfinis (étapes)
- Permet une surveillance en temps réel de l’analyse et un moyen intuitif de contrôler l’analyse
- Évaluez, comparez et partagez les résultats
- Créez et imprimez des rapports PDF
- Stockage de bases de données robuste avec un accès facile aux données, une sécurité des données et une intégrité des données
- Maximisez les performances
- Quatre modules différents :
- Contrôle du système
- Éditeur de méthodes
- Evaluation
- Administration
Spécification
Logiciel de contrôle | |
DVD sans licence | |
Windows™ 7 Professionnel SP1 (32 bits et 64 bits anglais américain), Windows™ 10 Professionnel (32 bits et 64 bits anglais américain) | |
4 modules |