Learn More
Cytiva Logiciel UNICORN™ démarrage 1.1 sur DVD
Contrôlez, surveillez et évaluez facilement la purification des protéines. Le logiciel Cytiva UNICORN™ start 1.1 sur DVD est le logiciel de contrôle pour ÄKTA start, doté d’une conception intuitive, de capacités de création de rapports faciles, d’une surveillance interactive en temps réel des processus et d’une gestion robuste des données.
Marque: Cytiva 29276964
Code nomenclature Nacres: NE.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Le logiciel de démarrage UNICORN comprend quatre modules différents : Contrôle du système, éditeur de méthodes, évaluation et administration, vous permettant de concevoir des exécutions, d’utiliser l’instrument de démarrage ÄKTA et d’évaluer et de partager les résultats. Alors que le démarrage ÄKTA peut fonctionner comme un système autonome, le logiciel de démarrage UNICORN optimise les performances de l’instrument.
- Création de méthodes simples et flexibles à l’aide de modèles et de phases prédéfinis (étapes)
- L’interface utilisateur graphique intuitive permet aux utilisateurs d’effectuer de nombreuses opérations en un seul clic
- Permet une surveillance à distance en temps réel de l’exécution et un moyen intuitif de contrôler l’exécution
- Évaluez, comparez et partagez les résultats ; créez et imprimez des rapports PDF
- Stockage de bases de données robuste avec un accès facile aux données, une sécurité des données et une intégrité des données
Spécification
Version 1,1 | |
Logiciel de commande du système | |
ÄKTA start | |
DVD, code d’activation |