Learn More
ABEBA™ Mocassins de travail blancs O2 Uni6
Code produit. p-7162390
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 16378111
Marque: ABEBA™ 36740/35
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ABEBA™ Mocassins de travail blancs O2 Uni6 en microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques avec semelle extérieure en PU/TPU lavable et antidérapante.
  • Hygiène, confort
  • Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
  • Lavables à 30°C
Spécification
Certifications/Conformité CE FR ISO20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Couleur Blanc
Matériau de revêtement Doublure aux ions d’argent respirant
Matériau Microfibre
Dimensions 35
Caractéristiques de la semelle Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs
Matériau de la semelle Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
Modèle Mocassins
Quantité d’emballage 1 paire
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340
Résistant à Eau
Waterproof Oui