Learn More
ABEBA™ Mocassins de travail noirs O2 Uni6
ABEBA™ mocassins de travail noirs O2 Uni6 en microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques avec semelle extérieure en PU/TPU lavable et antidérapante.
Marque:  ABEBA™ 36741/41
Code produit. 16378131
  • 102.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Hygiène, confort
  • Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
  • Lavables à 30°C
Spécification
Spécification
CE FR ISO20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Doublure aux ions d’argent respirant
41
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
1 paire
Eau
Noir
Microfibre
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs
Mocassins
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340
Oui
Nom du produit
ABEBA™ Mocassins de travail noirs O2 Uni6 > Taille : 41