Learn More
Abeba™ Chaussures6 6761 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 6761/48
Code produit. 15682138
  • 127.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
  • Noir
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Anti-rayures
  • Hydrofuge
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Cuir
Antidérapant
6761
Noir
48
Polyuréthane
Nom du produit
Abeba™ Chaussures6 6761 UNI > Taille : 48