Learn More
Abeba™ Chaussures6 1781 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque:  Abeba™ 1781/39
Code produit. 15637747
  • 120.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 27-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • A-micro
  • Noir
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec Silver Point
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A-micro
Antidérapant
1781
Noir
39
Polyuréthane
Acier