Learn More
QIAGEN Poinçons manuels Uni-Core
Click to view available options
Quantité:
25 Paquets
Conditionnement:
25 pièces
Description
Réalisez des perforations faciles et rentables selon les normes de qualité attendues. La gamme de poinçons manuels Uni-Core fournit un poinçonnage manuel pour les cartes Whatman FTA, 903 et DMPK. Disponibles en plusieurs diamètres pour une polyvalence maximale.
La gamme de poinçons manuels Uni-Core se concentre sur les produits fréquemment nécessaires au flux de travaux de préparation des échantillons de laboratoire. Les poinçons Uni-Core ont une conception exclusive avec un tranchant aiguisé en acier inoxydable. L’utilisation du poinçon et de la procédure de purification recommandés minimise le risque de report d’échantillons entre les cartes, tandis que le tapis de découpe permet de purifier les coupes d’échantillons et prolonge la durée de vie de la pointe de coupe.
- Conçu pour une utilisation avec les cartes Whatman FTA, les cartes FTA Elute et les appareils EasiCollect
- Diamètres allant de 1,0 à 6,0 mm dans un boîtier en plastique pour une polyvalence de poinçonnage d’échantillons
- Les bords de coupe en acier inoxydable permettent le poinçonnage manuel, la récupération et l’éjection contrôlée du poinçon FTA
- Jetable pour minimiser la contamination et le transfert entre les échantillons
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cartes Whatman FTA, cartes FTA Elute et appareils EasiCollect |
| Type de produit | Poinçons manuels Uni-Core |
| Quantité | 25 Paquets |