Learn More
QIAGEN Poinçons manuels Uni-Core
Code produit. 13464587
Click to view available options
Quantité:
25 Paquets
Diamètre (métrique):
1,2 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 13464587
Marque: QIAGEN WB100074
Utilisez le système de perforation manuel UniCore pour retirer les échantillons de disques des cartes FTA. Contient 25 perforateurs.
La gamme de poinçons manuels Uni-Core se concentre sur les produits fréquemment nécessaires au flux de travaux de préparation des échantillons de laboratoire. Les poinçons Uni-Core ont une conception exclusive avec un tranchant aiguisé en acier inoxydable. L’utilisation du poinçon et de la procédure de purification recommandés minimise le risque de report d’échantillons entre les cartes, tandis que le tapis de découpe permet de purifier les coupes d’échantillons et prolonge la durée de vie de la pointe de coupe.
  • Conçu pour une utilisation avec les cartes Whatman FTA, les cartes FTA Elute et les appareils EasiCollect
  • Diamètres allant de 1,0 à 6,0 mm dans un boîtier en plastique pour une polyvalence de poinçonnage d’échantillons
  • Les bords de coupe en acier inoxydable permettent le poinçonnage manuel, la récupération et l’éjection contrôlée du poinçon FTA
  • Jetable pour minimiser la contamination et le transfert entre les échantillons
Spécification
Diamètre (métrique) 1,2 mm
À utiliser avec (équipement) Cartes Whatman FTA, cartes FTA Elute et appareils EasiCollect
Type de produit Poinçons manuels Uni-Core
Quantité 25 Paquets