Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower with Eye/Face Wash
Floor mounted unheated emergency safety shower with stainless steel eye/face wash unit. This ANSI compliant model is ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating.
Marque: Hughes HSHD0018SS
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Description
- Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée sur le sol avec dispositif de lavage des yeux et du visage en acier inoxydable
- Modèle conforme à la norme ANSI idéal pour une utilisation en intérieur dans les applications qui ne sont pas soumises à un risque de gel ou de surchauffe
- Équipée d’une pédale de série
- Distribue 76 litres d’eau potable par minute comme recommandé par l’ANSI pour la douche et 12 litres par minute pour le lavage des yeux et du visage
- Disponible avec une tuyauterie en acier doux (G) revêtu de poudre galvanisée ou en acier inox (GS)
Spécification
Acier inoxydable | |
Sol | |
Douche de sécurité |